Learn More
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020632
27.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-93-1
C7H6N4S
178.21
MFCD00003129
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
690730
CHEBI:79916
S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
86-93-1
C7H6N4S
178.21
MFCD00003129
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
690730
CHEBI:79916
S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol is an effective inhibitor of aluminum corrosion in 1M HCl solution. 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol was used in the synthesis of oxacyclic building blocks via highly stereoselective radical cyclization and olefin metathesis reactions. It was also used in the synthesis of metalated tetradecyl sulfone. It is also used in the spectrophotometric determination of Pt and Bi.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1H-Tetrazol-5-Thiol ist ein wirksamer Inhibitor der Aluminiumkorrosion in 1M HCl-Lösung. 1-Phenyl-1H-Tetrazol-5-Thiol wurde bei der Synthese von oxazyklischen Bausteinen über hoch stereoselektive Radikalzyklisierung und Olefin-Metathesereaktionen verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von metalliertem Tetradecylsulfon verwendet. Es wird auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Pt und Bi verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 5 % Ethanol, Wasser (teilweise), Aceton, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Schmelzpunkt ∼145°C (decomposition)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 139068
Löslichkeitsinformationen Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
IUPAC-Name 1-Phenyl-2H-Tetrazol-5-Thion
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 99%