Learn More
1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamin, TRC
Product Code. 30421730
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30421730 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30421730 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP337085250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine
CAS 30275-30-0
Summenformel C15 H17 N
Menge 250 mg
Synonym (±)-p-Methyl-α-phenyl-phenethylamine, (±)-1-Phenyl-2-p-tolylethylamine, (±)-4-Methyl-α-phenylphenethylamine, 1-Phenyl-2-(4-tolyl)ethylamine, 1-Phenyl-2-(4'-tolyl)ethylamine, 1-Phenyl-2-(p-tolyl)ethylamine, α-Phenyl-β-p-tolylethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C15H17N/c1-12-7-9-13(10-8-12)11-15(16)14-5-3-2-4-6-14/h2-10,15H,11,16H2,1H3
SMILES Cc1ccc(CC(N)c2ccccc2)cc1
IUPAC-Name 2-(4-Methylphenyl)-1-phenylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 211.302
Formelmasse 211.136