Learn More
1-Phenyl-2-Trimethylsilylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η-alkyne complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-2-Trimethylsilylacetylen wurde zur Herstellung von spenderstabilisierten Pt-η-Alkyn-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (6.1E-3 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
1-Phenyl-2-Trimethylsilylacetylen wurde zur Herstellung von spenderstabilisierten Pt-η-Alkyn-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (6.1E-3 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.886 g/mL |
Siedepunkt | 87°C to 88°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 74°C (165°F) |
Strukturformel | C6H5C≡CSi(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.528 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3088678 |
Synonym | tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol |