Learn More
1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC
Artikelnummer. 30417281
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417281 100 mg -
30427608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417281 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP320810100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153275-06-0
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
Synonym 1-Phenyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
IUPAC-Name 1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
SMILES O=C1NCC2CC12c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO/c13-10-11(6-9(11)7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Formelmasse 173.0841