missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one, TRC

Artikelnummer. 30427608
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427608 1 g 1 Gramm
30417281 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3208101G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 153275-06-0
Summenformel C11H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 173.21
Synonym 1-Phenyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
IUPAC-Name 1-phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
SMILES O=C1NCC2CC12c3ccccc3

Specifications

Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO/c13-10-11(6-9(11)7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
Formelmasse 173.0841
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.