Learn More
1-Phenylcyclopentancarbonsäure, Mikromol™
Beschreibung
1-Phenylcyclopentancarbonsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 77-55-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H14 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 1-Phenylcyclopentan-1-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |