Learn More
1-Phenylcyclopropancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411800
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411800 5 g 5 Gramm
11421800 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411800 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27525.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6120-95-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6120-95-2
Summenformel C10H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.188
MDL-Nummer MFCD00001288
InChI-Schlüssel IWWCCNVRNHTGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopropanecarboxylicacid, pubchem15554, acmc-1b2kn, phenylcyclopropanecarboxylic acid, 1-phenyl-cyclopropanecarboxlic acid, 1-phenylcyclo-propanecarboxylic acid
PubChem CID 80206
IUPAC-Name 1-Phenylcyclopropan-1-carbonsäure
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Menge 5 g
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%