Learn More
(+/-)-1-Phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444934
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444934 500 g 500 Gramm
11451478 2500 g 2500 Gramm
11461478 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444934 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13837.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
The Arthrobacter sp. is able to grow with (+ I-,(-)-1-phenylethanol or the racemic mixture as sole source of carbon. Growth is most rapid with the (-)-isomer, doubling time 12 h. Lipases show good activity and, in some cases, improved enantioselectivity when employed in pure ionic liquids for dynamic kinetic resolution of 1-phenylethanol by transesterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Arthrobacter sp. kann mit (+ I-,(-)-1-Phenylethanol oder der racemischen Mischung als alleinige Kohlenstoffquelle wachsen. Das Wachstum erfolgt am schnellsten mit dem (-)-Isomer und verdoppelt die Zeit um 12 h. Lipasen zeigen eine gute Aktivität und in einigen Fällen eine verbesserte Enantioselektivität bei der Verwendung in reinen ionischen Flüssigkeiten für die dynamische kinetische Auflösung von 1-Phenylethanol durch Umesterung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-85-1
Summenformel C8H10O
Molekulargewicht (g/mol) 122.167
MDL-Nummer MFCD00004508
InChI-Schlüssel WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
IUPAC-Name 1-Phenylethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Phenylethanol
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 203°C to 205°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN2937
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%