Learn More
(+/-)-1-Phenylethylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-1-Phenylethyl isothiocyanate |
| Dichte | 1.06 |
| Siedepunkt | 132°C to 133°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 103°C (217°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.581 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2207685 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |