Learn More
1-Phenylpyrrolidin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1-Phenylpyrrolidine are used as flooding intestinal coccidiosis, flooding Xiao NET intermediate.It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenylpyrrolidin wird zur Spülung bei Darmkokzidiose und Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und für Färbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kalt lagern bei 2-8°C.
1-Phenylpyrrolidin wird zur Spülung bei Darmkokzidiose und Zwischenprodukt verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und für Färbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel. Kalt lagern bei 2-8°C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Phenylpyrrolidine |
Siedepunkt | 133°C to 134°C (19 mmHg) |
Brechungsindex | 1.582 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 117030 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 147.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |