Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 301.32 |
Reinheit (%) | 97% |