Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-indol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458865
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458865 250 mg 250 Milligramm
15457217 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34284.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 278593-17-2
Summenformel C15H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 301.316
MDL-Nummer MFCD02682021
InChI-Schlüssel ISTBYLZYNVIQFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulphonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 736484
IUPAC-Name 1-(Benzolsulfonyl)Indol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 236°C to 240°C
Menge 250 mg
Formelmasse 301.32
Reinheit (%) 97%