Learn More
1-Piperideine, TRC
Artikelnummer. 30427738
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427738 10 mg -
30409116 100 mg 100 Milligramm
30410210 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427738 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99461810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-18-0
Summenformel C5 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 83.132
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydropyridine, 3,4,5,6-Tetrahydropyridine, δ1-Piperideine
IUPAC-Name 2,3,4,5-tetrahydropyridine
SMILES C1CCN=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Piperideine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h4H,1-3,5H2
Formelmasse 83.073