Learn More
1-Piperidin-2-ylacetonhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Piperidin-2-ylacetone Hydrochloride |
| CAS | 5984-61-2 |
| Summenformel | C8H15NO . HCl |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Pelletierine Hydrochloride, Isopelletierine Hydrochloride, (±)-1-(2-Piperidinyl)-2-propanone Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H15NO.ClH/c1-7(10)6-8-4-2-3-5-9-8;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(=O)CC1CCCCN1 |
| IUPAC-Name | 1-Piperidin-2-ylpropan-2-on;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.67 |
| Formelmasse | 177.092 |