Learn More
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Alfa Aesar™
36.20 € - 290.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11304817
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
041842.AK
250mL
36.20 €
250 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 23
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11384807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
041842.K2
1L
100.00 €
1 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11394807
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar
041842.M1
4 x 1L
290.00 €
4 Liter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
71-23-8
60.10
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1031
propan-1-ol
C3H8O
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
CHEBI:28831
CCCO
Spezifikation
1-Propanol
Clear liquid
C3H8O
1098242
Completely soluble in water. Miscible with propylene glycol.
CCCO
60.10
CHEBI:28831
Flüssig
824°C (1515°F)
1.385
15°C (59°F)
Farblos
250mL
71-23-8
99.9%
MFCD00002941
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
propan-1-ol
1031
60.1
0.804
Alcohol-like
13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
97°C
°C to 127°C