Learn More
1-Propanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4412884
25.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
Propan-1-ol
CCCO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
71-23-8
C3H8O
60.10
MFCD00002941
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
1031
CHEBI:28831
Propan-1-ol
CCCO
Wasser <100 pm
Solvent1-Propanol is used as a solvent and an entrainer in azeotropic distillation. It is used as a precursor to prepare propyl acetate, propylamide and propyl halides by reacting with acetic acid, ammonia and halogens respectively. It is actively used as a solvent in inks for flexographic printing, which is a technique used for printing. It is added to cleaners, floor polishes and metal degreasing fluids and is used as an additional solvent in the manufacture of adhesives. It enhances the drying characteristics of alkyd resins, electrodeposition paints and baking finishes in coating industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127°C
Farbe Farblos
Aussehen Clear liquid
Dichte 0.804 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 97°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 15°C (59°F)
Zündpunkt 824°C (1515°F)
Geruch Alcohol-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.385
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Dampfdruck 13.3 hPa (10mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098242
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Formelmasse 60.1