Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Beschreibung
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Propanol |
Schmelzpunkt | -127°C (literature) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
CAS Max. % | 100.0000% |
Strukturformel | CH3CH2CH2OH |
UN-Nummer | UN1274 |
Beilstein | 1098242 |
Synonym | 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol |
Formelmasse | 60.1 |
Reinheit (%) | >99.9% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.