Learn More
1-Propenylmagnesiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228881
101.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14092-04-7, 109-99-9
C3H5BrMg
145.28
MFCD00209610
HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
5112801
Magnesium;Prop-1-en;Bromid
C\C=C\[Mg]Br
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14092-04-7, 109-99-9
C3H5BrMg
145.28
MFCD00209610
HHNLJRLNDSEYOX-UHFFFAOYSA-M
1-propenylmagnesium bromide, propenylmagnesium bromide, 1-propenyl magnesium bromide, magnesium, bromo-1z-1-propenyl, e-prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, propenyl magnesium bromide, z-propenylmagnesium bromide, prop-1-enylmagnesium bromide, e-propenylmagnesium bromide, prop-1-en-1-ylmagnesium bromide, grignard reagent
5112801
Magnesium;Prop-1-en;Bromid
C\C=C\[Mg]Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Propenylmagnesium bromide
CAS Min. % 6.88, 91.59
CAS Max. % 8.41, 93.12
Farbe Braun bis gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −20°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 145.28
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.