Learn More
1-Pyrenebutyrinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023825
34.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3443-45-6
C20H16O2
288.35
MFCD00004141
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
76977
OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3443-45-6
C20H16O2
288.35
MFCD00004141
QXYRRCOJHNZVDJ-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenebutyric acid, 4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, 1-pyrenylbutyric acid, pyrene-3-butyric acid, pyrenebutanoic acid, pyrene-1-butyric acid, pyrenebutyric acid, 4-1-pyrenyl butyric acid, gamma-3-pyrenyl butyric acid
76977
OC(=O)CCCC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
1-Pyrenebutyric acid is a fluorescent probe used to study proteins, lipids, nucleic acids and other biological systems. It acts as a UV excitable fluorophore that has concentration-dependent fluorescence. It is also employed as a probe for bovine serum. 1-pyrene butyric acid modified nitrogen-doped carbon nanotubes (PBA/NCNTs) nanocomposites can be used as a biosensor to detect glucose in human serum sample.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrenbuttersäure ist eine Fluoreszenzsonde für die Untersuchung von Proteinen, Lipiden, Nukleinsäuren und anderen biologischen Systemen. Sie fungiert als UV-anregebares Fluorophor mit konzentrationsabhängiger Fluoreszenz. Sie wird auch als Sonde für Kälberserum eingesetzt. Mit 1-Pyrenbuttersäure modifizierte stickstoffdotierte Kohlenstoff-Nanoröhrchen (PBA/NCNTs) können Nanokomposite als Biosensor zum Nachweis von Glucose in humanen Serumproben verwendet werden.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutyric acid
Schmelzpunkt 184°C to 186°C
Menge 1 g
Beilstein 2140554
Löslichkeitsinformationen Partially soluble in water.
IUPAC-Name 4-(Pyren-1-yl)butansäure
Formelmasse 288.35
Reinheit (%) 97%