Learn More
1-Pyrencarboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045464
44.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3029-19-4
C17H10O
230.266
MFCD00004139
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
232848
Pyren-1-Carbaldehyd
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3029-19-4
C17H10O
230.266
MFCD00004139
RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
232848
Pyren-1-Carbaldehyd
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pyrencarboxaldehyd ist ein wichtiges Zwischenprodukt, das in der agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoff-Feld verwendet wird. Es wird als hochpolaritätsempfindlicher Fluorphor für SNP-Typisierung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 125°C to 128°C
Menge 5 g
Beilstein 1874889
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 230.27
Reinheit (%) 99%