missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[1 -(Pyrid-3-ylmethyl)piperid4-yl]Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 206.29 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'