Learn More
[1 -(Pyrid-3-ylmethyl)piperid4-yl]Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021784
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
934570-59-9
C12H18N2O
206.289
MFCD09879988
RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
24229775
[1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
934570-59-9
C12H18N2O
206.289
MFCD09879988
RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
24229775
[1-(Pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Chemischer Name oder Material [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%