Learn More
1-Pyridin-3-yl-piperazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30428115
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428115 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428115 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP992145250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride
CAS 1010133-97-7
Summenformel C9H13N3•HCl
Menge 250 mg
Synonym 1-(3-Pyridinyl)piperazine Hydrochloride, 1-(3-Pyridyl)piperazine Hydrochloride, 1-(Pyridin-3-yl)piperazine Hydrochloride, 3-(Piperazin-4-yl)pyridine Hydrochloride, NSC 505538 Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3.ClH/c1-2-9(8-11-3-1)12-6-4-10-5-7-12;/h1-3,8,10H,4-7H2;1H
SMILES C1=CC(=CN=C1)N2CCNCC2.Cl
IUPAC-Name 1-(Pyridin-3-yl)piperazinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 199.68
Formelmasse 199.09