Learn More
1-Pyrimidin-2-yl-piperidin-4-carboxylsäure, Maybridge
Marke: Maybridge CC20701DA
Weitere Details : CAS : 303144-44-7 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
303144-44-7 | |
207.233 | |
1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl | |
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-Carbonsäure |
C10H13N3O2 | |
DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-N | |
2767267 | |
C1CN(CCC1C(=O)O)C2=NC=CC=N2 |
Spezifikation
1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid | |
1g | |
C10H13N3O2 | |
DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-N | |
1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-Carbonsäure | |
2767267 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
303144-44-7 | |
1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl | |
C1CN(CCC1C(=O)O)C2=NC=CC=N2 | |
207.233 | |
207.23 |