Learn More
1-(Pyrimidin-4-yl)piperidin-4-carbonsäurehydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Pyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 179051-38-8 |
| Summenformel | C10H13N3O2 . HCl |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c14-10(15)8-2-5-13(6-3-8)9-1-4-11-7-12-9;/h1,4,7-8H,2-3,5-6H2,(H,14,15);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccncn2 |
| IUPAC-Name | 1-Pyrimidin-4-ylpiperidin-4-carbonsäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 243.69 |
| Formelmasse | 243.0775 |