Learn More
1-Pyrrolidinacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043636
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
29134-29-0
C6H10N2
110.16
MFCD00014098
NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
95270
2-Pyrrolidin-1-ylacetonitril
C1CCN(C1)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
29134-29-0
C6H10N2
110.16
MFCD00014098
NPRYXVXVLCYBNS-UHFFFAOYSA-N
1-pyrrolidineacetonitrile, 1-pyrrolidino acetonitrile, 2-pyrrolidin-1-yl acetonitrile, pyrrolidine-1-acetonitrile, pyrrolidin-1-ylacetonitrile, pyrrolidinoacetonitrile, 1-cyanomethylpyrrolidine, n-pyrrolidinoacetonitrile, unii-6p9eel10k2, pyrroldinoacetonitrile
95270
2-Pyrrolidin-1-ylacetonitril
C1CCN(C1)CC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pyrrolidineacetonitrile
Brechungsindex 1.4563
Menge 1 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 106157
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 97%