Learn More
1-Pyrrolidinbutannitril, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10647662
Click to view available options
25 g-Glasflasche
Chemischer Name oder Material 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Namenshinweis 97%
CAS 35543-25-0
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 115°C (18.0mmHg)
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H14N2
Brechungsindex 1.4600 to 1.462
MDL-Nummer MFCD00003183
Menge 25g
Relative Dichte 0.92
Synonym 1-pyrrolidinebutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-yl butanenitrile, 1-pyrrolidinebutyronitrile, 1-3-cyanopropyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidine butyronitrile, 1-pyrrolidinobutyronitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-butyronitrile, 4-pyrrolidinylbutanenitrile, 4-pyrrolidin-1-ylbutyronitrile, 4-pyrrolidinobutyronitrile
InChI-Schlüssel OSDDDHPYSNZBPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(C1)CCCC#N
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylbutannitril
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
PubChem CID 118838
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinebutanenitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.