Learn More
1-Pyrrolidinecarbodithionsäure, Ammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737308
28.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5108-96-3
C5H12N2S2
164.28
MFCD00012720
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
4311638
Pyrrolidin-1-Carbodithioat
C1CCN(C1)C(=S)[S-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5108-96-3
C5H12N2S2
164.28
MFCD00012720
VSWDORGPIHIGNW-UHFFFAOYSA-M
ammonium pyrrolidyldithiocarbamate, apdc, ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, ammonium tetramethylenedithiocarbamate, ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, ammonium 1-pyrrolidinyldithiocarbamate, ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, 1-pyrrolidinecarbodithioic acid ammonium salt, pyrrolidinedithiocarbamate ammonium
4311638
Pyrrolidin-1-Carbodithioat
C1CCN(C1)C(=S)[S-]
1-Pyrrolidinecarbodithiosäure, Ammoniumsalz, 98 %, C5H12N2S2, CAS-Nummer-5108-96-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150.0°C to 155.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Formelmasse 164.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.