Learn More
(1'RS,2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide [20% in ethanol], TRC
Artikelnummer. 30479538
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30479538 0.5 mL
30465490 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4150000.5ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129547-84-8
Summenformel C10 H14 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
Synonym (1Rs,2S)-Nicotine 1,1-Di-N-Oxide
IUPAC-Name 3-[(2S)-1-methyl-1-oxidopyrrolidin-1-ium-2-yl]-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2ccc[n+]([O-])c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1'R, 2'S)-Nicotine 1,1'-Di-N-Oxide
Menge 0.5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O2/c1-12(14)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11(13)8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
Formelmasse 194.1055
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20%