Learn More
1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30427175
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427175 500 mg
30418001 100 mg
30421525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT136020500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1266364-46-8
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Synonym 1-(1,1-Dimethylethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
IUPAC-Name 1-tert-butylpyrrole-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)n1ccc(c1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-butyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)10-5-4-7(6-10)8(11)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 167.0946