Learn More
1-tert-Butyl-3-ethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30410986
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30410986 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410986 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT13581850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
CAS 14411-56-4
Summenformel C12H18
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3-ethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.27
Formelmasse 162.1409