Learn More
1-tert-Butyl-3-ethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30424352
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424352 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT135818500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl-3-ethylbenzene
CAS 14411-56-4
Summenformel C12H18
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18/c1-5-10-7-6-8-11(9-10)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
IUPAC-Name 1-tert-butyl-3-ethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 162.27
Formelmasse 162.1409