Learn More
1-tert-Butyl-4-(9-H-fluor-9-ylmethyl) Wasserstoff (2S)-Piperazin-1,2,4-tricarboxyl, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031624
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2S)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS 1034574-30-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C25H28N2O6
MDL-Nummer MFCD02179101
Menge 1 g
Synonym s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine2-carboxylic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-s-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, s-1-n-boc-4-n-fmoc-piperazine 2-carboxylic acid, s-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2s-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 114-505
InChI-Schlüssel ZVHNNCSUTNWKFC-NRFANRHFSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC-Name (2S)-4-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 452.507
PubChem CID 7128293
Formelmasse 452.5
Reinheit (%) 97%