Learn More
1-tert-Butyl 4-(pentafluorphenyl) piperidin-1,4-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586616
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
294885-28-2
C17H18F5NO4
395.33
MFCD09879992
PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
11749780
1-tert-butyl 4-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
294885-28-2
C17H18F5NO4
395.33
MFCD09879992
PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
11749780
1-tert-butyl 4-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Chemischer Name oder Material 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 395.32
Reinheit (%) 95%