Learn More
1-tert-Butyl 6-methyl3-iodo-1 H-indol-1,6-dicarboxylat, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 401.19 |
Reinheit (%) | 97% |