Learn More
1-Tetradecen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404150
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404150 100 mL 100 Milliliter
11431728 500 mL 500 Milliliter
11441728 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13974.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1120-36-1 | C14H28 | 196.378 g/mol
1-Tetradecene used in the production of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, lubricants, automotive additives, biodegradable surfactants, paper size, and in a wide range of specialty applications in the production of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides, alkyl silanes.. It is also used as a co monomers in polymer such as low density polyethylenes for the properties of lighter, thinner, better flexibility and more tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tetradecen zur Herstellung von linearen Plastifizierern, Oxoalkoholen, Motorkraftstoffen, Schmierstoffen, Additiven der Automobilindustrie, biologisch abbaubaren Tensiden; Papier und in einer Vielzahl von Spezialanwendungen für die Herstellung von Mercaptanen, Aromen und Duftstoffen, Alkylmetallen, Halogeniden und Alkylsilanen. Auch verwendet als Co-Monomere in Polymeren wie Niedrigdichte-Polyethylen für leichteres Gewicht, geringere Dicke, höhere Flexibilität und größere Reißfestigkeit.
Löslichkeit
Löslich in Kohlenwasserstofflösungsmitteln; unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-36-1
Summenformel C14H28
Molekulargewicht (g/mol) 196.378
MDL-Nummer MFCD00008981
InChI-Schlüssel HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetradecene, n-tetradec-1-ene, tetradecene, 1-tetradecylene, alpha-tetradecene, unii-fw23481s7s, ccris 3785, alkenes, c10-16 .alpha., a-tetradecene, tetradecene-1
PubChem CID 14260
ChEBI CHEBI:77505
IUPAC-Name Tetradec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetradecene
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.775
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Prozentgehaltsbereich 94%
Geruch Mild
Strukturformel CH3(CH2)11CH=CH2
Brechungsindex 1.436
Menge 100 mL
Beilstein 1701156
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrocarbon solvents; insoluble in water.
Formelmasse 196.38
Reinheit (%) 94%