Learn More
Tetraethylthiuramdisulfide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10494545
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
97-77-8
C10H20N2S4
296.51
MFCD00008157
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
3117
CHEBI:4659
Diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-Diethylcarbamodithioat
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
97-77-8
C10H20N2S4
296.51
MFCD00008157
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
3117
CHEBI:4659
Diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-Diethylcarbamodithioat
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tetraethylthiuram disulfide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 74.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 117°C (23.0 hPa)
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (60°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [(C2H5)2NCS2-]2
Menge 2.5 kg
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Merck Index 15, 3407
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Formelmasse 296.51
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, Kristallines Pulver oder Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /