Learn More
1-Tetradecylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1-Tetradecylphosphonic acid is used to functionalize the surface of BaTiO3 nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Tetradecylphosphonsäure wird zur Funktionalisierung der Oberfläche von BaTiO3-Nanopartikeln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Tetradecylphosphonsäure wird zur Funktionalisierung der Oberfläche von BaTiO3-Nanopartikeln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Tetradecylphosphonic acid |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Partially soluble in water. |
Formelmasse | 278.37 |
Reinheit (%) | 98% |