Learn More
(1-Thieno-[3,2-d]-pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522356
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
910037-26-2
C12H15N3OS
249.332
MFCD09065024
UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
24229707
(1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)Methanol
C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
910037-26-2
C12H15N3OS
249.332
MFCD09065024
UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
24229707
(1-Thieno[3,2-d]Pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)Methanol
C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Chemischer Name oder Material (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 249.34
Reinheit (%) 97%