Learn More
1-Thio-Beta-D-Glucose-Tetraacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357756
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357756 250 mg 250 Milligramm
11347756 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11404.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19879-84-6 | C14H20O9S | 364.37 g/mol
1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate is used as an inhibitor of the Maillard reaction between glucose and glycine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Thio-beta-D-Glucose-Tetraacetat wird als Inhibitor der Maillard-Reaktion zwischen Glucose und Glycin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Chloroform (50 mg/ml).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19879-84-6
Summenformel C14H20O9S
Molekulargewicht (g/mol) 364.37
MDL-Nummer MFCD00063271
InChI-Schlüssel SFOZKJGZNOBSHF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-thio-beta-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-acetoxymethyl-6-mercaptotetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 1-thio-b-d-glucose tetraacetate, 1-thio-beta-d-glucose 2,3,4,6-tetraacetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-beta-d-glucopyranose, 1-thio-, a-d-glucose tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5-tris acetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl methyl acetate, 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-, a-d-glucopyranose, beta-d-thioglucose tetraacetate, 1-thio-ss-d-glucose tetraacetate
PubChem CID 88293
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-Triacetyloxy-6-sulfanyloxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1OC(S)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate
Schmelzpunkt 115°C to 117°C
Menge 250 mg
Beilstein 1440689
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and chloroform (50mg/ml).
Optische Drehung +5.5° ± 1° (c=2, Chloroform)
Formelmasse 364.37
Reinheit (%) 99%