Learn More
1-Triacontanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Triacontanol |
Namenshinweis | 96% |
CAS | 593-50-0 |
CAS Min. % | 95.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C30H62O |