Learn More
1-Tridecen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359849
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359849 5 g 5 Gramm
11369849 25 g 25 Gramm
11379849 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359849 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24413.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2437-56-1 | C13H26 | 182.351 g/mol
It is used in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2437-56-1
Summenformel C13H26
Molekulargewicht (g/mol) 182.351
MDL-Nummer MFCD00008976
InChI-Schlüssel VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tridecene, n-tridec-1-ene, tridecylene, alpha-tridecene, undecylethylene, tridecene-1, unii-5b0u2s314c, ccris 5719, 1-tridecylene, .alpha.-tridecene
PubChem CID 17095
IUPAC-Name Tridec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tridecene
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.766
Siedepunkt 232°C to 233°C
Flammpunkt 79°C (174°F)
Geruch mild
Strukturformel CH3(CH2)10CH=CH2
Brechungsindex 1.433
Menge 5 g
Beilstein 1744660
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 182.35
Reinheit (%) 97%