Learn More
1-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-carbonsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
CAS | 180918-40-5 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C8H11F3O2 |
Menge | 1 g |
Synonym | 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl |
InChI-Schlüssel | VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | 1-(Trifluormethyl)cyclohexan-1-carbonsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 196.169 |