Learn More
1-(Trifluormethyl)vinylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026233
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2247-91-8
C5H5F3O2
154.088
MFCD00040844
VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
75254
3,3,3-Trifluorprop-1-en-2-yl-acetat
CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2247-91-8
C5H5F3O2
154.088
MFCD00040844
VOKGSDIHTCTXDS-UHFFFAOYSA-N
1-trifluoromethyl vinyl acetate, 1-trifluoromethyl ethenyl acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, acetate, 1-propen-2-ol, 3,3,3-trifluoro-, 2-acetate, trifluoroacetone enol acetate, trifluoroacetone enolacetate, alpha-trifluoromethylvinyl acetate, acmc-1cjli, 3,3,3-trifluoropropen-2-yl acetate, alpa-trifluoromethyl vinyl acetate
75254
3,3,3-Trifluorprop-1-en-2-yl-acetat
CC(=O)OC(=C)C(F)(F)F
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate is used as a chemical, organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Trifluormethyl)Vinylacetat wird als chemisches, organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln, Hitze, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Dichte 1.2
Siedepunkt 86°C to 88°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.342
Menge 50 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 2078331
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 154.09
Reinheit (%) 97%