Learn More
1-(Trifluormethylcyclopropyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15493357
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene
CAS 883547-73-7
Summenformel C10H9F3
Brechungsindex 1.455
MDL-Nummer MFCD08059543
Menge 250 mg
UN-Nummer UN1993
Synonym 1-trifluoromethylcyclopropyl benzene, 1-phenyl-1-trifluoromethyl cyclopropane, 1-trifluoromethyl cyclopropyl benzene, trifluoromethyl cyclopropyl benzene, benzene, 1-trifluoromethyl cyclopropyl, 1-trifluoromethyl cycloprop-1-yl benzene
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel RBZAHILDWCBKFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1(C2=CC=CC=C2)C(F)(F)F
IUPAC-Name [1-(Trifluoromethyl)cyclopropyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 186.177
PubChem CID 20405523
Formelmasse 186.18
Reinheit (%) 97%