missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[1-(Trimethylammonium)methyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC

Artikelnummer. 30453723
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453723 100 mg -
30454908 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795920100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 386229-81-8
Summenformel C5 H14 N O2 S2 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 264.2
IUPAC-Name trimethyl(methylsulfonylsulfanylmethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CSS(=O)(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (1-(Trimethylammonium)methyl) Methanethiosulfonate Bromide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H14NO2S2.BrH/c1-6(2,3)5-9-10(4,7)8;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 262.9649
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.