Learn More
[1-(Trimethylammonium)methyl] Methanethiosulfonate Bromide, TRC
Artikelnummer. 30454908
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454908 1 g 1 Gramm
30453723 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7959201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 386229-81-8
Summenformel C5 H14 N O2 S2 . Br
Molekulargewicht (g/mol) 264.2
IUPAC-Name trimethyl(methylsulfonylsulfanylmethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CSS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-(Trimethylammonium)methyl) Methanethiosulfonate Bromide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H14NO2S2.BrH/c1-6(2,3)5-9-10(4,7)8;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 262.9649