Learn More
1-Trimethylsilylmethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-Trimethylsilylmethanol is used as nucleophile to resolve the racemate obtained from enantioselective esterification of naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl) propionic acid) by lipases. It was also used as a nucleophilic hydroxymethylation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Trimethylsilylmethanol wird als Nukleophil verwendet, um das aus der enantioselektiven Veresterung von Naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl)-Propionsäure) durch Lipasen gewonnene Racemat zu lösen. Es wurde auch als nukleophiles Hydroxymethylierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1-Trimethylsilylmethanol wird als Nukleophil verwendet, um das aus der enantioselektiven Veresterung von Naproxen (2-(6-methoxy-2-naphthyl)-Propionsäure) durch Lipasen gewonnene Racemat zu lösen. Es wurde auch als nukleophiles Hydroxymethylierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Siedepunkt | 121°C to 122°C |
Chemischer Name oder Material | 1-Trimethylsilylmethanol |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1731486 |
Flammpunkt | 31°C (87°F) |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 104.23 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Brechungsindex | 1.419 |