Learn More
1-Undecanol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-210512
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
112-42-5
C11H24O
172.31
MFCD00004751
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
8184
CHEBI:87499
Undecen-1-ol
CCCCCCCCCCCO
112-42-5
C11H24O
172.31
MFCD00004751
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
8184
CHEBI:87499
Undecen-1-ol
CCCCCCCCCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Undecanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8310g/mL
Siedepunkt 146.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)10OH
Brechungsindex 1.4370 to 1.4420
Menge 100 mL
Beilstein 01, 427
Relative Dichte 0.831
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Formelmasse 172.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.