Learn More
10,11-Dihydrocarbamazepin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047019
23.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3564-73-6
C15H14N2O
238.29
MFCD00005072
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
19099
2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-carboxamid
NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3564-73-6
C15H14N2O
238.29
MFCD00005072
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, unii-ec017va9fr, dihydrocarbamazepine, ec017va9fr, 5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro, chembl41543, 5,6-dihydrobenzo b 1 benzazepine-11-carboxamide, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine-5-carboxamide
19099
2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-carboxamid
NC(=O)N1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
10,11-Dihydrocarbamazepine is used as internal standard during simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite in plasma by liquid chromatography. It can be used in chemiluminescence method for determination of carbamazepine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
10,11-Dihydrocarbamazepin wird als interner Standard bei der gleichzeitigen Bestimmung von Carbamazepin und seinem aktiven Metaboliten im Plasma durch Flüssigkeitschromatographie verwendet. Kann in der Chemolumineszenzmethode zur Bestimmung von Carbamazepin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 10,11-Dihydrocarbamazepine
Schmelzpunkt 204°C to 206°C
Menge 50 mg
Beilstein 196969
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 99%